Documentos
EZGLP1T
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures total GLP-1 levels in 20 µl - 50 µl serum, plasma or cell culture supernatent
Sinónimos:
Glucagon-like peptide-1
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
ELISA total para GLP-1 de múltiples especies, EZGLP1T-36K, This Multi Species GLP-1 Total ELISA, EZGLP1T-36K, is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism research.
Quality Level
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
20—50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 90-132%
recovery range: 90-110%
sensitivity: 1.5 pM
(MinDC)
standard curve range: 4.1-1000 pM
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <5%
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... GCG(2641)
General description
El péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) es una hormona intestinal de 30 aminoácidos secretada por las células L intestinales. La secuencia del GLP-1 está muy conservada entre los mamíferos y es liberada en su forma activa (7-36) en respuesta a la ingesta de alimentos. Se degrada rápidamente a su forma inactiva (9-36) después de hidrólisis por la dipeptidil peptidasa IV (DPPIV). El GLP-1 reduce los niveles de glucosa mediante la regulación de la secreción pancreática, la ralentización del vaciamiento gástrico y la disminución del deseo de comer. Por consiguiente, es un biomarcador importante para el estudio de la diabetes y la obesidad. Este kit mide las formas activa (7-36) e inactiva (9-36) del GLP-1.
Specificity
El par de anticuerpos utilizados en este ensayo son específicos para el GLP-1 (7-36) y (9-36) y no tienen reactividad cruzada con el GLP-2, el GIP, el glucagón o la oxintomodulina.
Se conserva reactividad cruzada
GLP-1 en casi todos los mamíferos.
Application
Categoría investigación
Metabolismo
Se trata de un análisis de 3,5 horas a temperatura ambiente que requiere 50 µl de muestras de suero, plasma o cultivo por pocillo.
Utilizado para detectar o cuantificar: Péptido similar al glucagón-1
Disclaimer
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Lindsey M Rings et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(6), 2752-2764 (2019-10-31)
The enteroinsular axis (EIA) comprises intestinal factors (incretins) that stimulate insulin release after PO ingestion of nutrients. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are the main incretins. The EIA has not been investigated in healthy neonatal foals but
Yasutaka Takeda et al.
Physiological reports, 8(11), e14469-e14469 (2020-05-31)
The short-form glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) (1-30) is released from islet alpha cells and promotes insulin secretion in a paracrine manner in vitro. However, it is not well elucidated how GIP (1-30) is involved in glucose metabolism in vivo, since