DX2090
p-Dioxane
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinónimos:
p-Dioxane, 1,4-Dioxane, 1
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
presión de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
caducidad
60 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0016 meq/g Titrable acid
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.005%
Aplicación
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup