DX0030
Decane
Sinónimos:
Decane, extraction
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 hPa ( 16 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
color
APHA: ≤10
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
temperatura de transición
flash point 51 °C
densidad
0.73 g/cm3 at 20 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.0 °C - closed cup