BI0347
Capping Reagent B1 40% Acetic Anhydride in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinónimos:
dna
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temperatura de transición
flash point 9.4 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
BI0347-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0347-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análisis
Assay (acetonitrile): 59.0-61.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: Acetic Anhydride Purity: 99.0% min
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 100ppm max
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
48.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.4 °C - closed cup