ABN51
Anti-NeuN Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Hexaribonucleotide-binding protein 3, Neuronal nuclei antigen, NeuN antigen
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Fox-3 Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Fox-3 in mouse cerebral cortex, mouse hippocampus, and human cerebellum tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fox-3 in E18 rat cortex cells.
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Fox-3 on 10 µg of mouse e16 brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse e16 brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable