ABE1408
Anti-DNA polymerase beta Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
DNA polymerase beta, DNA polymerase beta
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
canine (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Polb(614688)
cat ... Polb(101099797)
dog ... Polb(494001)
frog ... Polb(448741)
human ... POLB(5423)
mouse ... Polb(18970)
rat ... Polb(29240)
rhesus monkey ... Polb(704801)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DNA polymerase beta in 10 µg of human and mouse testis tissue, Jurkat, and HeLa lysates.
Descripción de destino
Otras notas
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable