ABC1442
Anti-KRAS Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
GTPase KRas, isoform 2A, c-K-ras, isoform 2A, K-Ras4A, c-Ki-ras, isoform 2A, K-Ras 2, isoform 2A, Ki-Ras, isoform 2A
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-K-Ras4A Antibody, Isoform-specific, from rabbit, purified by affinity chromatography
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRAS(3845)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the presence of K-Ras4A in total Ras immunoprecipitates from colorectal carcinoma (HCT116, HT29, and CaCo-2) and T24 urothelial carcinoma cell lysates using a pan-Ras mAb (Cat. No. OP40), clone RAS 10 (Tsai, F.D., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(3):779-784).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected exogenously expressed K-Ras4A GFP fusion protein in 20 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable