Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
05-516
Sigma-Aldrich
Anti-KRAS Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, RAS10
Sinónimos:
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo anti-Ras, clon RAS10, clone RAS10, Upstate®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RAS10, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
Las oncoproteínas tumorales HRas, KRaS y NRas se clasifican como protoncogenes Ras. Se detectan a menudo mutaciones puntuales dentro de los genes Ras en neoplasias malignas humanas y en tumores inducidos experimentalmente en animales.
Especificidad
Otras especies desconocidas.
Inmunógeno
Ras recombinante purificado. Clon RAS10.
Aplicación
Detección del Ras utilizando este anticuerpo anti-Ras, clon RAS10, validado para utilizar en ELISA, FC, IC, IH, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
se ha comunicado que 1-4 μg de este anticuerpo produce inmunoprecipitación del Ras.
Inmunocitoquímica:
se ha informado que 2,5 μg/ml de este anticuerpo muestran inmunotinción positiva para Ras en células SW480 e Y1.
Inmunohistoquímica:
se ha comunicado que este anticuerpo detecta Ras en cortes de carcinoma de mama incluidos en parafina y congeladas.
Calidad
Evaluada habitualmente mediante inmunoelectrotransferencia (WB) en lisado RIPA de células humanas de carcinoma A431, HFF, Jurkat y Raji humanas, 3T3 de ratón, CTLL, L-6 o PC-12 de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
0.05 - 0,5 μg/ml de este lote detectaron Ras en lisados RIPA de células de carcinoma A431 humano. Un lote anterior detectó Ras en lisados de células HFF, Jurkat y Raji humanas, 3T3 de ratón, CTLL, L-6 o PC-12 de rata.
Descripción de destino
21 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: CBL751
Forma física
IgG2ak monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene PBS, pH 7,4, con azida sódica al 0,05% y 30 % de glicerol. Líquido a -20°C.
Presentación: Purificada
Nota de análisis
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Oncogenic Ras in tumour progression and metastasis.
Giehl, Klaudia
Biological Chemistry, 386, 193-205 (2005)
Oncogenic Ras and its role in tumor cell invasion and metastasis.
Campbell, Paul M and Der, Channing J
Seminars in cancer biology, 14, 105-114 (2004)
GTP hydrolysis mechanism of Ras-like GTPases.
Li, Guangpu and Zhang, Xuejun C
Journal of Molecular Biology, 340, 921-932 (2004)
Ras plasma membrane signalling platforms.
Hancock, John F and Parton, Robert G
The Biochemical Journal, 389, 1-11 (2005)
The Ras-MAPK signal transduction pathway, cancer and chromatin remodeling.
Dunn, Katherine L, et al.
Biochemistry and Cell Biology = Biochimie Et Biologie Cellulaire, 83, 1-14 (2005)