Documentos clave
9011-M
Sigma-Aldrich
Human Insulin
Sinónimos:
Human Insulin Protein, Insulin Hormone, Recombinant Insulin
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
origen biológico
human
Nivel de calidad
Etiqueta
125Iodine labeled
Formulario
solid
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Radioactivity: <5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Aplicación
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Almacenamiento y estabilidad
2–8 °C
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2