8.52259
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
Novabiochem®
Sinónimos:
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
60-63 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
Clave InChI
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable