Documentos clave
8.20647
Sigma-Aldrich
4-Hexylresorcinol
for synthesis
Sinónimos:
4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
4-[CH3(CH2)5]C6H3-1,3-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
205-257-4
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
bp
333-335 °C/1013 hPa
mp
64-67 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
densidad aparente
340 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(ccc(c1)O)CCCCCC
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
Clave InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
388.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
198 °C