8.20597
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
150-152 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Clave InChI
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2