Documentos clave
8.20594
Sigma-Aldrich
Furan
(stabilised) for synthesis
Sinónimos:
Furan, Furfuran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4O
Número de CAS:
Peso molecular:
68.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
203-727-3
NACRES:
NA.22
presión de vapor
670 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
390 °C
lim. expl.
2.3-14.3 % (v/v)
mp
-86 °C
temperatura de transición
flash point -36 °C
densidad
0.94 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
[o]1cccc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Clave InChI
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Saturation Concentration in Air: 1870 g/m3
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-36 °C - closed cup