Documentos clave
8.18320
Sigma-Aldrich
Tetra-tert-butyl orthotitanate
for synthesis
Sinónimos:
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
Ti(OC(CH3)3)4
Número de CAS:
Peso molecular:
340.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
221-412-9
NACRES:
NA.22
presión de vapor
43 hPa ( 136 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
160-165 °C/20 hPa
temperatura de transición
flash point 47.2 °C
densidad
0.88 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
117.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47.2 °C - closed cup