Documentos clave
1.04965
Supelco
Potassium cyanide
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium cyanide, Cyanogen potassium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CKN
Número de CAS:
Peso molecular:
65.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
205-792-3
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥96% (silver nitrate titration)
Formulario:
solid
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥96% (silver nitrate titration)
Formulario
solid
potencia
7.49 mg/kg LD50, oral (Rat)
14.29 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
1625 °C/1013 hPa
mp
634 °C
densidad
1.55 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
750 kg/m3
trazas de anión
sulfide (S2-): ≤0.001%
trazas de catión
Na: ≤1%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[K+].N#[C-]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/q-1;+1
Clave InChI
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Supramolecular Gels Based on C(3)-Symmetric Amides: This study demonstrates the application of potassium cyanide in the development of supramolecular gels used for anion-sensing and dye removal from water. It highlights the role of potassium cyanide in enhancing the functionality of materials designed for environmental cleanup and monitoring, aligning with sustainable research practices in material science (Kuppadakkath G et al., 2024).
  • Binucleate Rhizoctonia induced tomato resistance against Rhizoctonia solani: This research explores the use of potassium cyanide in studying plant-pathogen interactions, particularly focusing on enhancing tomato plant resistance against fungal diseases. The application in agricultural biotechnology demonstrates the potential of potassium cyanide in developing disease-resistant crop varieties, contributing to sustainable agriculture practices (Taheri P et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 96 %
Sulphide (S): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 1 %
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Thyroid
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable