Documentos clave
8.18284
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
for synthesis
Sinónimos:
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
207-716-4
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
mp
199-202 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable