8.14472
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
Sinónimos:
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
powder
potencia
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205-208 °C
temperatura de transición
flash point 66 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
Clave InChI
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C