8.14152
trans-Stilbene
for synthesis
Sinónimos:
trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
crystals
bp
306-307 °C/1013 hPa
mp
121-124 °C
solubilidad
0.00029 g/L
densidad
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c2(ccccc2)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Clave InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable