8.22257
Benzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
Benzoic acid, Phenylformic acid, Benzene carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
0.001 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
570 °C
potencia
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
temperatura de transición
flash point 121 °C
densidad
1.321 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Paper Title: A familiar ring to it: biosynthesis of plant benzoic acids - This study explores the biosynthetic pathways leading to benzoic acid in plants, important for understanding plant metabolism and engineering synthetic pathways for production of benzoic acid derivatives (Widhalm & Dudareva, 2015).
- Paper Title: Pd (II)-catalysed meta-C–H functionalizations of benzoic acid derivatives - Describes a method for the meta-C–H functionalization of benzoic acid derivatives, which could be pivotal for synthetic chemistry applications (Li et al., 2016).
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1