71279
Veggie Yeast Extract - Novagen
Sinónimos:
Veggie Extract
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.54
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Veggie Yeast Extract is a certified animal-free media component that can be used as a direct replacement for traditional yeast extract in bacterial growth media. It has been quality tested to ensure proper growth and maintenance of bacterial cells. The Veggie line of products are ideal for applications requiring minimal use of animal-derived materials.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable