681525
Wiskostatin
A cell-permeable N-alkylated carbazole derivative that selectively blocks actin filament assembly.
Sinónimos:
Wiskostatin
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Brc1cc2c([n](c3c2cc(cc3)Br)CC(O)CN(C)C)cc1
InChI
1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-WASP (neural Wiskott Aldrich syndrome protein)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Peterson, J.R., and Mitchison, T.J. 2002. Chem. Biol.9, 1275.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3