344092
Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2
The Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, also referenced under CAS 340316-62-3, controls the biological activity of Formin FH2 Domain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinónimos:
Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, Small Molecule Inhibitor of Formin Homology 2 domain, 1-(3-Bromophenyl)-5-(2-furylmethylene)-2-thioxo-hexahydropyrimidine-4,6-dione, Actin Assembly Inhibitor XV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (sum of two geometrical isomers, HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
darkdeep green
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S=C1N(C(=O)\C(=C\c3[o]ccc3)\C(=O)N1)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C15H9BrN2O3S/c16-9-3-1-4-10(7-9)18-14(20)12(13(19)17-15(18)22)8-11-5-2-6-21-11/h1-8H,(H,17,19,22)/b12-8+
Clave InChI
MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable