Documentos clave
5.89572
Sigma-Aldrich
Ciclohexano
99.5%, anhydrous
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12
Número de CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
1900225
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.5%
bp:
80.7 °C (lit.)
presión de vapor:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.5%
temp. de autoignición
500 °F
lim. expl.
9 %
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
densidad
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clave InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup