5.74826
ReadyStream® Filter Set
For sterile filtration of water for convenient preparation of a large amounts of food testing media in a short time with the ReadyStream® workflow
Sinónimos:
0.22 µm filter, Filter Set, Sterile membrane filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
hydrophilic 2.7 mL
envase
pack of 5 filter
técnicas
sterile filtration: suitable
tamaño de poro
0.22 μm pore size
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with ReadyStream® System
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Artículos
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Contenido relacionado
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
The Revolution in Media Preparation - New solution for media preparation and dispensing for food testing labs
La revolución en la preparación de medios de cultivo: nueva solución para la preparación y la dispensación de medios para los laboratorios de análisis de alimentos
La revolución en la preparación de medios de cultivo: nueva solución para la preparación y la dispensación de medios para los laboratorios de análisis de alimentos