Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
EFHAW10MS
Millipore
Unidad de filtración EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Multi packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® sin almohadilla absorbente, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Quality Level
agency
ISO 7004
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Multi packaging
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
volume
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® System
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración EZ-FIT® es un dispositivo de filtración de un solo uso consistente en una membrana de ésteres mixtos de celulosa (EMC) blanca y con cuadrícula con base de color rosa. Proporciona una forma segura y rápida de realizar la filtración a través de membrana evitando la exposición a los riesgos de los análisis microbiológicos.
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades de filtración cumplen las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de muestra. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Application
Las unidades de filtración EZ-FIT® se utilizan en análisis microbiológicos generales, como el análisis del grado de contaminación microbiana de muestras líquidas, entre ellas las muestras obtenidas durante los procesos y muestras del producto final en bebidas, productos farmacéuticos y agua. Estos productos se utilizan también en el control de calidad industrial y en la supervisión del agua.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Ver todo
Contenido relacionado
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.