573115
SMCC, Water-Soluble
Sinónimos:
SMCC, Water-Soluble, Sulfosuccinimidyl- trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulfo-SMCC, Sulfosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulfo-SMCC
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
water: 2-5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)C2CCC(CC2)CN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C16H18N2O9S.Na/c19-12-5-6-13(20)17(12)8-9-1-3-10(4-2-9)16(23)27-18-14(21)7-11(15(18)22)28(24,25)26;/h5-6,9-11H,1-4,7-8H2,(H,24,25,26);/q;+1/p-1
Clave InChI
VUFNRPJNRFOTGK-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable