Documentos clave
561505
Millipore
L-Selenomethionine
L Selenomethionine increases the expression of glutathione peroxidase.
Sinónimos:
L-Selenomethionine, SeMet
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2Se
Número de CAS:
Peso molecular:
196.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8441
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
water: 50 mg/mL
trazas de catión
Se: ≥39.5%
heavy metals: ≤10 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Se](CC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Descripción general
Increases the expression of glutathione peroxidase.
Advertencia
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Reconstitución
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Otras notas
Jornot, L. and Junod, A.F. 1995. Biochem. J. 306, 581.
Boles, J.O., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 22217.
Nielson, J.B. and Anderson, O. 1992. Toxicology74, 233.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
250.3 - 346.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
121.3 - 174.6 °C