5.31042
ICI 182,780
≥98% (HPLC), powder, GPR30 agonist, Calbiochem®
Sinónimos:
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780, GPR30 Agonist, ICI 182,780, ICI 182780, ICI182780
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Estrogen Receptor Antagonist, ICI 182,780,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)CCC[S](=O)CCCCCCCCC[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)O)(CC[C@@H]2c4c(cc(cc4)O)C1)C
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
Clave InChI
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ER
GPR30
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Dauvois, S., et al. 1993. J. Cell. Sci.106, 1377.
Howell, A., et al. 1995. The Lancet.8941, 29.
Robertson, J.F., et al. 2001. J. Steroid Biochem. Mol Biol.79, 209.
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3