Documentos clave
512585
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 1-34, Rat
Sinónimos:
Parathyroid Hormone 1-34, Rat, rPTH 1-34
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C180H291N55O48S2
Número de CAS:
Peso molecular:
4057.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 7034
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Synthetic, rat parathryroid hormone. Suitable for studies of bone metabolism and glandular disorders, characterization of specific receptor sites, and as an antigen.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
Otras notas
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable