Documentos clave
5.06188
Sigma-Aldrich
Sertraline Hydrochloride
Sinónimos:
Sertraline Hydrochloride, Serotonin (5-HT) Reuptake Inhibitor, Sertraline, Zoloft
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17Cl2N · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
306.23 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
3.3 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].Clc1c(ccc(c1)[C@@H]2CC[C@@H](c3c2cccc3)[N+H2]C)Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Clave InChI
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Descripción general
A very potent uptake inhibitor highly selective for serotonin (Ki = 3.3 nM). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Often used in studying major depressive disorders.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
5-HT uptake transporter
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Brunoni, R., et al. 2013. JAMA Psychiatry.70, 383.
Kobayashi, K., et al. 1995. Br. J. Clin. Pharmacol.40, 481.
Heym, J., et al. 1988. J. Clin. Psychiatry.49 Suppl, 40.
Koe, K., et al. 1983. J. Pharmacol. Exp. Ther.226, 700.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable