492041
Nrf2 Activator II, AI-1
The Nrf2 Activator II, AI-1, also referenced under CAS 75483-04-4, modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinónimos:
Nrf2 Activator II, AI-1, Ethyl-4-chloro-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1c2c([n]([c](c1C(=O)OCC)=O)C)cccc2
InChI
1S/C13H12ClNO3/c1-3-18-13(17)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)15(2)12(10)16/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
XUJQDJGGHFNYDY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Keap1
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3