405268
Indomethacin
≥98% (HPLC), powder, COX inhibitor, Calbiochem
Sinónimos:
Indomethacin, 1-( p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Indomethacin, A non-steroidal anti-inflammatory, cell permeable, antipyretic agent.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 4968
Ensayo
≥98% (by assay)
Formulario
powder
potencia
740 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
ethanol: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C(=O)[n]2c3c(c(c2C)CC(=O)O)cc(cc3)OC
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Clave InChI
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Otras notas
Weggen, S., et al. 2001. Nature414, 212.
Kalgutkar, A.S., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 925.
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Stevenson, K.M., and Lumbers, E.R. 1992. J. Dev. Physiol. 17, 257.
Oliw, E. 1980. Prostaglandins19, 271.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable