345836
Genistin
An isoflavone glycoside found in soy-based food products.
Sinónimos:
Genistin, Genistein, 7-O-β-D-Glucopyranoside
descripción
Merck USA index - 14, 4399
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white to light yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]cc([c](c3c(c2)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clave InChI
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A negative control for Genistein
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kajiya, H., et al. 2000. J. Cell. Physiol.183, 83.
Hamakawa, T., et al. 1999. J. Neurosci. 19, 9306.
Wang, H., and Murphy, P.A. 1994. Agric. Food Chem. 42, 1666.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable