345670
Galanthamine, Hydrobromide
A competitive and reversible inhibitor of acetylcholinesterase.
Sinónimos:
Galanthamine, Hydrobromide, Nivalin, HBr
descripción
Merck USA index - 14, 4340
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[N+H]1(CC[C@@]32[C@@H](Oc4c3c(ccc4OC)C1)C[C@H](C=C2)O)C
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
Clave InChI
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Acetylcholinesterase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Iliev, A., et al. 1999. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 21, 297.
Southan, G.J., et al. 1996. Br. J. Pharmacol.117, 619.
Mutafova-Yambolieva, V.N., et al. 1993. Gen. Pharmacol. 24, 1253.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable