341608
FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor
The FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 192705-79-6, controls the biological activity of FGF Receptor Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
FGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, 1-(2-Amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3-tert-butyl urea, PD 166866, PD 166866, 1-(2-Amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3-tert-butyl urea
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C(C)(C)C)C(=O)Nc1nc2nc(ncc2cc1c3cc(cc(c3)OC)OC)N
InChI
1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27)
Clave InChI
NHJSWORVNIOXIT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hamby, J.M., et al. 1997. J. Med. Chem.40, 2296.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable