324521
Eeyarestatin I
A cell-permeable oxo-imidazolidinyl-hydroxyurea that localizes to ER, where it interacts with AAA ATPase p97 via its nitrofuran-containing moiety, without exhibiting affinity toward Hsp70 / ATPase NSF
Sinónimos:
Eeyarestatin I, 1-(4-Chloro-phenyl)-3-(3-(4-chloro-phenyl)-5,5-dimethyl-1-(3-(5-nitro-furan-2-yl)-allyldiene-hydrazinocarbonylmethyl)-2-oxo-imidazolidin-4-yl)-1-hydroxyl-urea, EerI, ES1, Valosin-containing Protein Inhibitor II, VCP Inhibitor II, ERAD Inhibitor II, p97 Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light yellow-orange
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)N2C(C(N(C2=O)CC(=O)NN=CC=Cc4[o]c(cc4)[N+](=O)[O-])(C)C)N(O)C(=O)Nc3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C27H25Cl2N7O7/c1-27(2)24(35(40)25(38)31-19-9-5-17(28)6-10-19)34(20-11-7-18(29)8-12-20)26(39)33(27)16-22(37)32-30-15-3-4-21-13-14-23(43-21)36(41)42/h3-15,24,40H,16H2,1-2H3,(H,31,38)(H,32,37)
Clave InChI
JTUXTPWYZXWOIB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Wang. Q, et al. 2010. PLoS ONE5, e15479.
Cross, B.C.S., et al. 2009. J. Cell. Sci.122, 4393.
Wang, Q., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 2200.
Wang, Q., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 7445.
Fiebiger, E., et al. 2004. Mol. Biol. Cell15, 1635.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable