Documentos clave
281751
Sigma-Aldrich
DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate
This DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate is validated for use in Immunoblotting, Immunohistochemistry.
Sinónimos:
DAB, Tetrahydrochloride, 50X Concentrate, 3,3ʹ-Diaminobenzidine
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
RTECS - DV8753000
Nivel de calidad
Formulario
solution
no contiene
preservative
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
brown to dark brown
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)c2cc(c(cc2)N)N)N.[H+].[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
Clave InChI
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Advertencia
Toxicity: Toxic (F)
Otras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3