Documentos clave
1.93235
Supelco
Sulfato de sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sodium sulfate
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
anhydrous
Línea del producto
EMPLURA®
mp
884 °C (lit.)
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Envase
1.93235.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93235.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.