Documentos clave
1.93005
Supelco
Ácido perclórico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
PCA
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
ACS reagent
form
liquid
concentration
≥70-< 90%
pH
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
solubility
water: soluble
storage temp.
20-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
1.93005.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 12
1.93005.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.