193000
1.93000
Sinónimos:
Sulfuric acid
Propiedades
ACS reagent
200
<0.3 (25 °C, vs air)
1 mmHg ( 146 °C)
EMPLURA®
liquid
≤100%
0.3 (25 °C, 49 g/L, (77 °F))
~290 °C (lit.)
-20 °C ( -4 °F)
water: soluble
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
room temp
OS(O)(=O)=O
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Descripción
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.
Categorías relacionadas
Acids for Laboratory, Analysis, and Regulated Applications