Documentos clave
16-661
Sigma-Aldrich
Microesferas magnéticas de proteína A Magna ChIP®
Recombinant Protein A covalently bound to magnetic beads for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays). These protein A beads provide users a more rapid, reproducible & efficient reagent for collecting immunocomplexes vs. agarose beads.
Sinónimos:
ChIP magnetic beads, ChIP magnetic A beads, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
Código UNSPSC:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Magna ChIP®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
tamaño de partícula
~3 μm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Proteína A recombinante unida covalentemente a microesferas magnéticas. Estas microesferas proporcionan a los usuarios un reactivo rápido, reproducible y eficaz para la recolección de inmunocomplejos para ensayos de inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP). En comparación con las microesferas de proteína A agarosa convencionales, las microesferas magnéticas de proteína A reducen significativamente el tiempo de manipulación y el estrés mecánico en los inmunocomplejos diana.
Aplicación
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Use 20 µl de suspensión de microesferas por cada aplicación de ChIP. Incluye suficientes reactivos para 50 reacciones de precipitación. Disperse bien las microesferas con agitación Vórtex rápida antes de pipetearlas.
Utilizado para detectar o cuantificar: Proteína A
Calidad
Evaluada habitualmente mediante inmunoprecipitación de la cromatina (CHIP) utilizando extractos nucleares HeLa y el kit Magna ChIP® A (Nº de ref. 17-610).
Forma física
Suspensión líquida. Se suministra como pasta de microesferas magnéticas en disolución salina tamponada con fosfato, pH 7,4, con Tween®-20 al 0,01 %y azida sódica al 0,09 %.
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de envío. No congelar.
Información legal
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Gerda Lagger et al.
Molecular and cellular biology, 23(8), 2669-2679 (2003-04-01)
The cyclin-dependent kinase inhibitor p21/WAF1/CIP1 is an important regulator of cell cycle progression, senescence, and differentiation. Genotoxic stress leads to activation of the tumor suppressor p53 and subsequently to induction of p21 expression. Here we show that the tumor suppressor
Distinct roles for Sp1 and E2F sites in the growth/cell cycle regulation of the DHFR promoter.
Jensen, D E, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 67, 24-31 (1997)
Malay Choudhury et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8920-8940 (2020-06-11)
In the current work we show that the profibrotic actions of TGF-β are mediated, at least in part, through a metabolic maladaptation in glutamine metabolism and how the inhibition of glutaminase 1 (GLS1) reverses pulmonary fibrosis. GLS1 was found to
Artículos
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Agarose beads Vs. Magnetic beads in Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)