Documentos clave
1.51356
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
TM=["LiChrosorb"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parámetros
250 bar pressure
60 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
columna L × D.I.
25 cm × 4 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-7.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
HPLC cartridge
Nota de análisis
Pressure: ≤ 30 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Información legal
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany