Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
10 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) Hibar® RT 250-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrosorb®
feature
endcapped: no
parameter
400 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
10 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase, supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
Columna de HPLC
LiChrospher® RP-18 es un soporte de gel de sílice esférico fiable con propiedades de fase inversa. Es idóneo para la separación de compuestos neutros, ácidos y básicos débiles. Este adsorbente está cargado en una columna para HPLC Hibar 250-4. Para el montaje de una precolumna LiChroCART 4-4, debe utilizarse el portaprecolumna 1.51487.
Analysis Note
Presión: ≤ 30,0 bar
Platos teóricos (N/m) (Tolueno): ≥ 20000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (tolueno): 1,0 – 2,5
Platos teóricos (N/m) (Tolueno): ≥ 20000
Simetría (tolueno): 0,8 - 1,4
Factor de capacidad (tolueno): 1,0 – 2,5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrosorb® RP-18 (10 µm) Hibar® RT 250-4
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?