1.37000
Ácido acético
100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Ensayo
100%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnicas
API processing | salt formation: suitable
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
parenterals
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.