1.17081
Eosin Y solution 1%, alcoholic
for microscopy
Formulario
liquid
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
temperatura de transición
flash point 19 °C
densidad
0.892 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
One 500ml bottle of the stain provides 1250 stainings. For more details, please see instructions for use (IFU). This product is registered as IVD and CE marked.
Nota de análisis
Nuclei: dark blue to dark violet
Cytoplasm: pink to red
intercellular substances: pink to red
Erythrocytes: yellow to orange
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C