Documentos clave
1.15935
Sigma-Aldrich
Eosina Y (amarillento)(C.I. 45380)
for microscopy Certistain®
Sinónimos:
Eosina Y (amarillento)(C.I. 45380)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H6Br4Na2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
691.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116130
Número índice de la CE:
241-409-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composición
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
295-296 °C
solubilidad
300 g/L
densidad aparente
710 kg/m3
εmax
1200-1400 at 515-518 nm in water at 0.005 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Eosina Y (C.I. 45380) es un colorante seco Certistain® para microscopia que suele utilizarse como contratinción para la visualización de proteínas, tejidos conjuntivos, fibras y queratina en material de muestra de origen humano. Dependiendo de los requisitos del usuario y de las preferencias del personal, puede utilizase para la preparación de las disoluciones de tinción de eosina Y acuosas o alcohólicas habitualmente utilizadas. Esta disolución de tinción se utilizará fundamentalmente para la tinción sistemática en el proceso de tinción de hematoxilina-eosina (H&E). El proceso de tinción H&E es el método de tinción utilizado con más frecuencia para material histológico. Debido a la disolución de hematoxilina, los núcleos aparecerán de color azul a violeta oscuro y la disolución de eosina Y teñirá el citoplasma y las sustancias intercelulares de rojo-naranja.
Como la eosina Y pertenece a la cartera de colorantes Certistain®, se analiza químicamente según estrictas especificaciones antes de su comercialización (marca CE y producto para DIV) y una elevada calidad de tinción, garantizándose resultados de tinción fiables. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Nota de análisis
Contenido de colorante (gravimétricamente): ≥ 85 %
Identidad (espectro UV/ VIS): pasa la prueba
Absorción máxima λ máx. (agua): 515- 518 nm
Absortividad espec. A 1%/1cm (λmáx; 0,005 g/l; agua): 1200 - 1400
Análisis TLC: pasa la prueba
Pérdida por desecación (110 °C): ≤ 8 %
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba
Información legal
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite la Librería de documentos
Ratchakrit Srikuea et al.
Scientific reports, 10(1), 8239-8239 (2020-05-20)
Skeletal muscle exhibits enormous plasticity throughout life, however, less is known regarding how the stages of growth regulate its local vitamin D system. Herein, we investigated serum 25(OH)D3 and Ca2+ levels along with the vitamin D system in skeletal muscle
Jo Waaler et al.
Communications biology, 3(1), 196-196 (2020-04-26)
The development of immune checkpoint inhibitors represents a major breakthrough in cancer therapy. Nevertheless, a substantial number of patients fail to respond to checkpoint pathway blockade. Evidence for WNT/β-catenin signaling-mediated immune evasion is found in a subset of cancers including