Documentos clave
1.16981
Supelco
Ascorbic Acid Test Strips, reflectometric
25-450 mg/L (ascorbic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químicos de ácido ascórbico, Tiras reactivas análisis ácido ascórbico para lector
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Ensayo del ácido ascórbico, reflectometric, 25-450 mg/L (ascorbic acid), for use with REFLECTOQUANT®
descripción
quantitative
Nivel de calidad
analitos específicos
ascorbic acid
intervalo de medida
25-450 mg/L (ascorbic acid)
compatibilidad
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detección
reflectometric
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El ácido ascórbico (vitamina C) cuenta como una característica de calidad esencial en muchos alimentos. El contenido de ácido ascórbico se mide durante los procedimientos de producción y de llenado en el sector de procesamiento de frutas y verduras como medida para garantizar el cumplimiento de los valores mínimos requeridos para conservación. Las tiras reactivas de ácido ascórbico Reflectoquant son adecuadas para la medición rápida de la concentración de ácido ascórbico natural. El ácido ascórbico reduce el ácido fosfomolíbdico, de color amarillo, al fosfomolibdeno, de color azul, que se determina reflectométricamente en el Rqflex® 20. Para el preanálisis de una muestra de una forma rápida y económica destinado a estimar la concentración de ácido ascórbico y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo recomendamos nuestras tiras reactivas MQuant semicuantitativas para el ácido ascórbico.
Método: reflectométrico con tiras reactivas 25 - 450 mg/l Reflectoquant®
Ligadura / enlace
Sustituye a: 16981-1; 16981
Nota de análisis
Control de la función: conforme
Valoración
- patrón 1:
45 – 55 mg/l
- patrón 2: 180 – 220 mg/l
- patrón 3: 360 – 440 mg/l
Información legal
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1