Key Documents
1.15938
Sigma-Aldrich
Hematoxilina monohidrato (C.I.75290)
for microscopy Certistain®
Sinónimos:
Hematoxilina monohidrato (C.I.75290)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O6 · xH2O
Peso molecular:
302.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
208-237-3
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
solid
composition
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
IVD
for in vitro diagnostic use
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
slightly soluble at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
εmax
155-165 at 290-292 nm in acetonitrile at 0.05 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Hematoxilina-monohidrato (C.I. 75290) para microscopia Certistain® es un colorante para la tinción específica del ADN en los núcleos. Se utiliza en citología e histología. Los núcleos se tiñen de azul oscuro o de violeta oscuro a negro. Las hematoxilinas se mezclan con sales metálicas trivalentes con carga positiva y dan lugar a los denominados lagos de hematoxilina, utilizados para la tinción selectiva de los núcleos (ADN). Certistain® constituye el grupo de calidad de colorantes de gran calidad seleccionados que satisfacen todos los requisitos de calidad para DIV y el registro CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Contenido de colorante (espectrofotométricamente): ≥ 95 %
Identidad (espectro UV/ VIS): pasa la prueba
Absorción máxima λ máx. (acetonitrilo): 290- 292 nm
Absortividad espec. A 1%/1cm (λmáx; 0,05 g/l; acetonitrilo): 155 - 165
Hemateína (espectrofotométricamente): ≤ 0,1 %
Agua (según Karl Fischer): 5- 6 %
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Jo Waaler et al.
Communications biology, 3(1), 196-196 (2020-04-26)
The development of immune checkpoint inhibitors represents a major breakthrough in cancer therapy. Nevertheless, a substantial number of patients fail to respond to checkpoint pathway blockade. Evidence for WNT/β-catenin signaling-mediated immune evasion is found in a subset of cancers including