1.14794
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
product name
Ensayo de silicatos (ácido silícico), photometric, 0.011-10.70 mg/L (SiO2), 0.005-5.00 mg/L (Si), Spectroquant®
Quality Level
specific analyte(s)
silicate
measuring range
0.005-5.00 mg/L (Si)
0.011-10.70 mg/L (SiO2)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Silicomolybdenum blue)
General description
El método es análogo al de APHA 4500-SiO2 D+E, ASTM D859-10 y DIN 38405-21.
Este ensayo con reactivo de los silicatos Spectroquant® permite la cuantificación exacta de los silicatos (ácido silícico) en muestras acuosas.
Método aplicado: En la disolución de sulfúrico, los iones silicato reaccionan con los iones molibdato para formar un heteropoliácido amarillo, que se reduce a azul de silicomolibdeno. Este colorante se determina fotométricamente.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
supp_hazards
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c