Documentos
1.00857
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de silicato (ácido silícico), photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
silicate
measuring range
0.5-500 mg/L (Si)
1.1-1070 mg/L (SiO2)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Molybdosilicate)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico 1,1 - 1070 mg/l SiO₂ 0,5 - 500 mg/l Si Spectroquant®
El método es análogo al APHA 4500-SiO2 C.
.
Este ensayo con reactivo de los silicatos Spectroquant® permite la cuantificación exacta de los silicatos (ácido silícico) en muestras acuosas.
Método aplicado: En la disolución de sulfúrico, los iones silicato reaccionan con los iones molibdato para formar un heteropoliácido amarillo, que se determina fotométricamente.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c